Merck
1294976
USP
谷氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-谷氨酸, (S)-2-氨基戊二酸, Glu
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
glutamic acid
形狀
crystalline
製造商/商標名
USP
技術
HPLC: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
谷氨酸USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
一种兴奋性氨基酸神经递质,为谷氨酸盐受体所有亚型(代谢型红藻氨酸、NMDA 和 AMPA)的激动剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)