NISTRM8446
$1,600.00
预计发货时间2025年6月04日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
171468
全氟辛酸
NISTRM8447
全氟磺酸甲醇溶液
IRMM428
水(PFAS)
Supelco
33607
十七氟辛烷磺酸 溶液
33824
十五氟辛酸
394459
全氟壬酸
43809
全氟己酸
164194
全氟丁酸
245917
五氟丙酸
243469
锌
certified reference material
100
NIST®
multi-component solution
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
71.6 °F
22 °C
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
406449
全氟十二烷酸
446785
全氟十四酸
33603
十五氟辛酸 溶液
342041
全氟庚酸
396575
全氟戊酸