Merck
NISTC2416
铅弹
NIST® SRM® C2416
别名:
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 DISC
$1,450.00
$1,450.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 DISC
$1,450.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,450.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
包装
pkg of disk
制造商/商品名称
NIST®
电阻率
20.65 μΩ-cm
技术
optical emission spectroscopy (OES): suitable
沸点
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
该标准参比物质(SRM)预期用作光发射光谱分析方法的组成标准品。它呈圆盘状,直径为50 mm(2 in.),厚度为16 mm(5/8 in.)。更多信息请参见SDS和COA。
SRM C2416_cert
SRM C2416_SDS
其他说明
已通过下列分析物验证。
锑 (Sb)、砷 (As)、铋 (Bi)、铜 (Cu)、硫 (S)、银 (Ag)、锡 (Sn)
以下分析物参考/信息值已给出。
铝 (Al)、镉 (Cd)、钙 (Ca)、钴 (Co)、铁 (Fe)、锰 (Mn)、镍 (Ni)、碲 (Te)、锌 (Zn)
有关数值和更多详细信息,请见 nist.gov/SRM。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)