Merck
NIST2620A
氮中二氧化碳
NIST SRM 2620a, nominal 1 % mol/mol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
包裝
pkg of cylinder
製造商/商標名
NIST®
應用
air monitoring
environmental
格式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Carbon dioxide (CO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon monoxide (CO), Water (H2O), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)