主要文件
Z538507
Sigma-Aldrich
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 100 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$226.00
$226.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$226.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$226.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless
glass
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
法律信息
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)