主要文件
NIST2299
汽油
NIST® SRM® 2299, (reformulated)
别名:
Gasoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
产品NIST2299目前无法订购。 联系客户支持
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 5 x 20 mL
製造商/商標名
NIST®
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)