Merck
N1391
Supelco
萘呋胺酯 草酸盐
analytical standard
别名:
α-(1-萘基甲基)-2-四氢呋喃丙酸二乙氨基乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$148.00
$148.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$148.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H33NO3 · C2H2O4
CAS号:
分子量:
473.56
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$148.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C24H33NO3.C2H2O4/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20;3-1(4)2(5)6/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
SSAJNPNVUYMUCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生化/生理作用
血管舒张剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)