product name
L-赖氨酸 单盐酸盐, BioUltra, ≥99.5% (AT)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (AT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
pH值
5.0-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES 字串
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 使用哺乳动物细胞研究其对 mRNA 衰变和破坏的影响
- 确定其对 aTC1-6 细胞增殖的作用
- 研究在生长培养基中去除氨基酸补充剂后磷酸化蛋白质组的动力学
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2