Merck
IRMM007
64Zn 溶液(确认同位素丰度比)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 SET
$16,930.00
$16,930.00
预计发货时间2025年4月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 SET
$16,930.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$16,930.00
预计发货时间2025年4月29日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
IRMM®
同位素纯度
 64Zn
制造商/商品名称
JRC
浓度
0.5 M in nitric acid
包装形式
single component solution
质量偏移
depleted
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
每套包括 6 个 5mL 安瓿
分析说明
For more information please see:
IRMM007
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)