主要文件
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 X 27 ML
$559.00
$559.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 X 27 ML
$559.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$559.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
petroleum
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
ERMFC395K
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F
闪点(°C)
62 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)