主要文件
ERMCA100
Water (PAHs)
ERM®, certified reference material
别名:
Surface Water
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,010.00
$1,010.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,010.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,010.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
ERMCA100
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)