主要文件
ERMBF422B
用于 281-24-236 x 3006-210-23 的棉籽 GMO 标准品 ERMBF422
ERM®, certified reference material, level 1 (98% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$233.00
$233.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$233.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$233.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
ERM®
质量
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF422B
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)