主要文件
ERMBF419B
H7-1 甜菜转基因标准品
ERM®, certified reference material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$131.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$131.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
certified reference material
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
成份
H7-1 sugar beet, 100%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF419B
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)