主要文件
ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$156.00
$156.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$156.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$156.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
ERM®
质量
0.1% GTS 40-3-2
制造商/商品名称
JRC
应用
food and beverages
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)