Merck
D7809
Millipore
脱氧胆酸盐柠檬酸盐琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$423.00
$423.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$423.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
$423.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.5±0.2 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
應用
推荐用于分离肠道致病菌(尤其是沙门氏菌和志贺菌菌种)的选择性培养基。
成分
成分(g/L)
心脏灌注固体 10.00
示蛋白胨 10.00
乳糖 10.00
柠檬酸钠 20.00
柠檬酸亚铁铵 2.00
脱氧胆酸钠 5.00
中性红 0.02
琼脂 13.50
準備報告
将70.52 g柠檬酸脱氧胆酸盐琼脂悬浮于1000 ml蒸馏水中。煮沸以完全溶解培养基。不可高压灭菌。避免过度加热,因为这会对培养基有害。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The isolation of salmonellas and campylobacters.
C R Fricker
The Journal of applied bacteriology, 63(2), 99-116 (1987-08-01)
商品
沙门氏菌污染是全球食源性疾病的第二大成因。控制沙门氏菌的暴发是食品监管机构、餐馆和整个食品工业的一项重要任务。沙门氏菌家族包括2300多种血清型的细菌,但其中有两种类型,即肠炎沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏杆菌,约占所有人类感染的一半。大多数沙门氏菌的暴发可以追溯到乳制品、家禽和肉制品,但沙门氏菌几乎可以在任何食物上生长。鸡、鸡蛋及其衍生产品的风险特别高。
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.