等級
for enzymic, spectrophotometric determination
品質等級
形狀
solid
包裝
vial of 5 mg
技術
photometry: suitable
應用
food and beverages
general analytical
儲存溫度
2-8°C
應用
葡萄糖氧化酶-过氧化物酶-邻联茴香胺酶学测定法的指示底物,用于食品和其他物质中葡萄糖的定量测定。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)