Merck
C3298
Supelco
鼠李蒽酚
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C21H22O10/c22-6-8-4-10-15(12(25)5-8)17(27)14-9(2-1-3-11(14)24)20(10)31-21-19(29)18(28)16(26)13(7-23)30-21/h1-5,13,16,18-26,28-29H,6-7H2/t13-,16+,18-,19-,20-,21+/m1/s1
InChI key
CPUHNROBVJNNPW-VVBPCJSVSA-N
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
质量
总羟基蒽衍生物 ≥20%,按药鼠李甙 A 计算;80% 以上的总羟基蒽衍生物为药鼠李甙,按药鼠李甙 A 计算。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)