Merck
BP818
蔗糖
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sucrose
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
185-187 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。随随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。更多信息和支持,请访问药典发布网站。
應用
Sucrose BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Iron Sucrose Injection
  • 包裝
    单位量:1000 mg。如有更改,恕不另行通知。按照发布药典提供的产品进行交付。对于当前单位数量,请访问 英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    分析证书(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact 客户支持