Merck
BCR663
蛤蚌毒素的乙酸溶液(测定蛤蚌中蛤蚌毒素的含量)
BCR®, certified reference material
别名:
蛤蚌毒素
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
47858
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
产品BCR663监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
等级
certified reference material
Agency
BCR®
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChI key
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
分析说明
For more information please see:
BCR663
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)