agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
clinical testing
格式
matrix material
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
分析報告
For more information please see:
BCR639
BCR639
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1