主要文件
BCR636
人血(Pb 和 Cd)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 SET
$342.00
$342.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 SET
$342.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$342.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
clinical testing
包装形式
matrix material
储存温度
−20°C
分析说明
For more information please see:
BCR636
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)