主要文件
BCR614S5
聚氯二苯并对二噁英 (PCDD) 和聚氯二苯并呋喃 (PCDF)
BCR®, certified reference material, Solution S5
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$4,140.00
$4,140.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$4,140.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$4,140.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
BCR614S5
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
87.8 °F
闪点(°C)
31.0 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)