主要文件
BCR612
地下水(Br,高含量)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
包装
4×25mL
分析说明
For more information please see:
BCR612
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)