主要文件
BCR539
塑料薄膜(在橄榄油中全迁移,薄膜 C)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$426.00
$426.00
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$426.00
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
$426.00
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
chemicals and industrial polymers
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
应用
该 CRM 由附加自由线性低密度聚乙烯片组成。它用于采用欧洲标准化委员会 (CEN) 技术委员会 194 制定的 ENV 1186 标准程序草案,测定全迁移。
40°C 下袋装浸入橄榄油中 10 天的全迁移:6.1 ± 1.0 (mg/dm2)
包装
PET/foil/PE heat sealed pouche containing double thickness sheets of additive free linear low densitiy polyethylene of 45x25 cm
分析说明
For more information please see:
BCR539
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)