主要文件
BCR274
单细胞蛋白质(痕量元素)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$338.00
$338.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$338.00
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
$338.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
microbiology
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
BCR274
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)