主要文件
BCR167
乳胶球
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$314.00
$314.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$314.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$314.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
描述
parameter of the calibration line 9.475 0.018
表单
particles
制造商/商品名称
JRC
粒径
9.6 μm
应用
general analytical
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
标称值为 9.6μm 的乳胶(含 1.4% 固体)
包装
样品瓶含有 2mL 乳胶球水性悬浮液。
分析说明
For more information please see:
BCR167
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1