主要文件
BCR115
动物饲料 (OCP)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 G
$588.00
$588.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
30 G
$588.00
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
$588.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
分析说明
For more information please see:
BCR115
其他说明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Matrix Group: Animal Feed
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)