Merck
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9NOS
CAS号:
分子量:
239.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
product name
Benzophenone-4-isothiocyanate,
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
分子量
239.29
&epsilon ;(消光係數)
24-28 at 296-302 nm in methanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
InChI 密鑰
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
應用
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)