化驗
≥98% (HPLC and TLC)
形狀
powder
mp
280 °C
溶解度
H2O: 10 mg/mL
water and ethanol: 10 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
適合性
passes application test for fluorescence
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI 密鑰
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
最大激发波长= 346nm
最大发射波长= 460nm
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)