产品名称
酸性蓝83, Dye content ~50 %, Technical grade
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, ~50%
技術
microbe id | staining: suitable
溶解度
H2O: 10 mg/mL
適合性
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用作环氧树脂包埋组织切片蛋白染色剂
- 定量显微密度测定切片内的蛋白质
- 染色单体、肌动蛋白微丝,神经突和精子顶体显影。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
其他客户在看