主要文件
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
制药生产
别名:
Isothipendyl hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19N3S · HCl
CAS号:
分子量:
321.87
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)