product name
8-苯胺基-1-萘磺酸 半镁盐 水合物, for fluorescence, ≥95% (TLC)
等級
for fluorescence
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
powder
顏色
faint green to green
溶解度
H2O: 50 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.