方案
≥97.0% (TLC)
≥99.0% (T)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
227-229 °C (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
推荐产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.