化驗
≥75.0% (qNMR)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChI 密鑰
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
基因資訊
human ... FKBP1A(2280)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Investigation of its glucose-dependent growth-inhibitory property in breast cancer cell lines.
- Evaluate its possible antiproliferative effects in human bronchial carcinoids in primary culture.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney,Testes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2