Merck
93521
Sigma-Aldrich
双[三(3-(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)苯基)膦]二氯化钯(II)
technical, ≥90% (AAS)
别名:
双[三(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基)膦]二氯化钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C96H48Cl2F102P2Pd
分子量:
3378.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
technical
方案
≥90% (AAS)
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
140-145 °C
SMILES字符串
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc4cccc(c4)P(c5cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c5)c6cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6
InChI
1S/2C48H24F51P.2ClH.Pd/c2*49-25(50,28(55,56)31(61,62)34(67,68)37(73,74)40(79,80)43(85,86)46(91,92)93)13-10-19-4-1-7-22(16-19)100(23-8-2-5-20(17-23)11-14-26(51,52)29(57,58)32(63,64)35(69,70)38(75,76)41(81,82)44(87,88)47(94,95)96)24-9-3-6-21(18-24)12-15-27(53,54)30(59,60)33(65,66)36(71,72)39(77,78)42(83,84)45(89,90)48(97,98)99;;;/h2*1-9,16-18H,10-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
HIDVEVKTXQUVSJ-UHFFFAOYSA-L
应用
"氟两相体系"(FBS) 中 Stille 和 Suzuki 偶联反应的催化剂
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
用于氟两相体系中钯催化 Suzuki 偶联反应的全氟标记·Pd 络合物。[1]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Liver
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)