Merck
92052
Supelco
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
别名:
Pachycarpine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$217.00
$217.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$217.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2
CAS号:
分子量:
234.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$217.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
旋光性
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
SMILES字符串
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of enantiomerically pure 2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-diamino-1,1'-binaphthyl, and 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl. Comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and as second order asymmetric transformation.
Smrcina, M,. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1917-1920 (1992)