Merck
91277
Supelco
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
别名:
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20O5
CAS号:
分子量:
304.34
Beilstein:
2003232
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.5% water
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
InChI key
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)