Merck
90232
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
别名:
Color Calibration Standards
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur.
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 10 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该试剂盒包含棕色(92936)、黄色(83967)、红色(95872)、绿黄色(90269)和棕黄色(72666)参考标准品。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
應用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 提供10mL防拆安瓿包装
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
以下是符合欧洲药典(PhEur)的一组色度标准溶液套装:
  • 符合PhEur的色度标准溶液B- 10 X 10mL安瓿瓶
  • 符合PhEur的色度标准溶液BY - 8 X 10mL安瓿瓶
  • 符合PhEur的色度标准溶液Y - 8 X 10mL安瓿瓶
  • 符合PhEur的色度标准溶液 GY - 8 X 10安瓿瓶
  • 符合PhEur的色度标准溶液R - 8 X 10mL安瓿瓶
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)