Merck
89531
Sigma-Aldrich
氯化氧钛(IV) - 盐酸 溶液
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiOCl2 · (HCl)x
CAS号:
分子量:
134.77 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
组成
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
密度
1.58 g/mL at 20 °C
SMILES字符串
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)