Merck
87253
Sigma-Aldrich
四乙基磷鎓六氟磷酸盐
≥98.0% (gravimetric)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)4P(PF6)
分子量:
292.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
化驗
≥98.0% (gravimetric)
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
其他說明
新型有机电解质,在高能量密度双电层电容器 (EDLC) 中具有高传导性[1]
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)