Merck
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
别名:
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
5496892
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥95.0% (GC)
光學活性
[α]20/D −28±1°, neat
折射率
n20/D 1.454
bp
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)