Merck
W323608
Sigma-Aldrich
四氢-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2H-吡喃
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
别名:
(+)-玫瑰醚, 4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)四氢吡喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
FEMA號碼:
3236
Beilstein:
1680588
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2269
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.037
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
geranium; green; rose
SMILES 字串
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter