Merck
83672
Supelco
铼 AAS 标准溶液
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
别名:
硝酸铼 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
in nitric acid
1.000 g/L Re
技术
AAS: suitable
包装形式
single component solution
SMILES字符串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
制备说明
用 Re 和 HNO3 (~1M) 制备
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)