Merck
81415
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 560,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
for GPC
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons.[1] It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Moldoveanu.CS et al.
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)