Merck
81407
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 20,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
for GPC
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~22500
Mp ~24000
Mw ~23000
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)