81406
别名:
PS
81406-1G
$291.00
1 of 10
Supelco
327743
聚苯乙烯
Sigma-Aldrich
430102
81410
81401
182427
81402
441147
450383
81409
327794
analytical standardfor GPC
100
limited shelf life, expiry date on the label
Mn ~8950Mp ~10250Mw ~9500
gel permeation chromatography (GPC): suitable
~1.06
neat
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Food & Cosmetic Component Standards
Physical & Chemical Property Standards
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
81413
81411
330345
327824