Merck
80529
Supelco
2-羟基-3-甲基戊酸
mixture of diastereomers, analytical standard
别名:
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O3
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)