Merck
78245
Supelco
2,3,5,6-Tetrachloroanisole
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4Cl4O
CAS号:
分子量:
245.92
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4O/c1-12-7-5(10)3(8)2-4(9)6(7)11/h2H,1H3
InChI key
WMMFIDNWZNCBCT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)