化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D -88±2°, c = 1 in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.501
密度
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)