Merck
75482
Sigma-Aldrich
革兰氏脱色剂 溶液
for Gram staining
别名:
丙酮-乙醇混合液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
MA.02
品質等級
形狀
liquid
技術
microbe id | staining: suitable
折射率
n20/D 1.361
密度
0.80 g/mL at 20 °C
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
革兰氏染色是最重要的微生物学染色技术之一。革兰氏脱色液是乙醇和丙酮的混合液。
應用
革兰氏脱色液用于革兰氏染色,在碘步骤后使用以去除结晶紫染料。该脱色剂可溶解革兰氏阴性细胞的脂层。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
68.0 °F
閃點(°C)
20 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
产气荚膜梭菌会导致未煮熟或未正确消毒的罐头食品和水受到污染。了解如何检测、鉴定和区分这种病原体。
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
查看所有结果